Merck
757519
Sigma-Aldrich
3-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride
97%
別名:
β-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropionate hydrochloride, 3-Chloro-D-Ala-OMe hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8ClNO2·HCl
CAS番号:
分子量:
174.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
光学活性
[α]22/D +4.5°, c = 0.5% in DMSO
mp
143-148 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
chloro
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)[C@H](N)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
InChI Key
POPBCSXDEXRDSX-AENDTGMFSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
757519-BULK:
757519-1G:
757519-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Damjan Makuc et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(7) (2020-04-11)
d-cycloserine is a broad-spectrum antibiotic that is currently being used as a secondary choice in the treatment of tuberculosis. In recent years, it has become more popular, due to its effect on the nervous system. In this current study, we