Merck
757497
Sigma-Aldrich
メチル (S)-Boc-5-ピロリドン-2-カルボキシラート
97%
別名:
N-Boc-(S)-2-ピロリドン-5-カルボン酸 メチル エステル, Boc-L-ピログルタミン酸 メチル エステル, メチル (S)-Boc-2-ピロリドン-5-カルボキシラート, メチルBoc-L-ピログルタマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO5
CAS番号:
分子量:
243.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]22/D −32.0°, c = 0.5 in chloroform
[α]22/D -32°, c = 0.5% in chloroform
mp
68-72 °C
69-74 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-7(9(14)16-4)5-6-8(12)13/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
InChI Key
FNTAOUUEQHKLIU-ZETCQYMHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
757497-1G:
757497-VAR:
757497-BULK:
試験成績書(COA)