Merck
756938
Sigma-Aldrich
Suberic-d12 acid dihydrazide
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2NHCOCD2(CD2)4CD2CONHNH2
分子量:
214.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
mp
140-144 °C (lit.)
質量シフト
M+12
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C8H18N4O2/c9-11-7(13)5-3-1-2-4-6-8(14)12-10/h1-6,9-10H2,(H,11,13)(H,12,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI Key
HATIEXJZXOLRAO-LBTWDOQPSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
756938-VAR:
756938-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)