Merck
756253
Sigma-Aldrich
16-Bromo-1-hexadecanol
別名:
1-Bromohexadecane-16-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H33BrO
CAS番号:
分子量:
321.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
45-52 °C
SMILES記法
OCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33BrO/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h18H,1-16H2
InChI Key
GOSQZSJMSMTIFI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
756253-500MG:
756253-VAR:
756253-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)