Merck
755834
Sigma-Aldrich
2,2′-Diallyl bisphenol A diacetate ether
90%
別名:
EC-392, Phenyl ester epoxy curative hybrid of bisphenol A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28O4
CAS番号:
分子量:
392.49
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
90%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.548
粘度
~3500 cP(25 °C) (Haake C/P Rheometer, 5 RPM)
密度
1.096 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(cc1CC=C)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C25H28O4/c1-7-9-19-15-21(11-13-23(19)28-17(3)26)25(5,6)22-12-14-24(29-18(4)27)20(16-22)10-8-2/h7-8,11-16H,1-2,9-10H2,3-6H3
InChI Key
GJTZQXNRNNDGRG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
755834-BULK:
755834-VAR:
755834-25G:
試験成績書(COA)