Merck
75578
Sigma-Aldrich
4-アミノ-1-Boc-ピペリジン 塩酸塩
≥97.0% (N)
別名:
tert-ブチル 4-アミノ-1-ピペリジンカルボキシラート 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N2O2 · HCl
CAS番号:
分子量:
236.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (N)
フォーム
powder
SMILES記法
Cl[H].CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C10H20N2O2.ClH/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-8(11)5-7-12;/h8H,4-7,11H2,1-3H3;1H
InChI Key
KLOQZAJAQQKCNC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.