Merck
755540
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2-dibromodiethylphosphonoacetate
97%
別名:
2,2-Dibromo-2-(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H15Br2O5P
CAS番号:
分子量:
381.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.493
密度
1.636 at 25 °C
官能基
bromo
ester
phosphonate
SMILES記法
CCOC(=O)C(Br)(Br)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Br2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
XKZDOIGWQFLTMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Coupling partner in Suzuki-Miyuara C-C bond formations
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
755540-BULK:
755540-VAR:
755540-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)