Merck
753157
Sigma-Aldrich
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6F2N2
CAS番号:
分子量:
144.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.449
密度
1.215 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
CC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6F2N2/c1-6(7,8)5-4-9-2-3-10-5/h2-4H,1H3
InChI Key
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.9 °F
引火点(℃)
49.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
753157-VAR:
753157-BULK:
753157-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)