Merck
752940
Sigma-Aldrich
(トリメチルホスホラニリデン)アセトニトリル 溶液
0.5 M in THF
別名:
CMMP, シアノメチレントリメチルホスホラン 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10NP
CAS番号:
分子量:
115.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
濃度
0.5 M in THF
密度
0.896 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CP(C)(C)=CC#N
InChI
1S/C5H10NP/c1-7(2,3)5-4-6/h5H,1-3H3
InChI Key
KJFJIEHJCVSAKJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
(トリメチルホスホラニリデン)アセトニトリルはα、β-不飽和ニトリルを生成させるためにエステル、N-Bocラクタム、ラクトン、およびイミドなどの反応性の低いカルボン酸化合物のWittigオレフィン化において一般的に使用される試薬です。また、C-HおよびN-H結合のアルキル化のためにDEAD/PPh3を置換することにより、Mitsunobu反応の代替試薬としても使用されています。
その他情報
沈殿物が観察された場合は穏やかに温めて再溶解します
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-5.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
752940-5ML:4548173314983
752940-10ML:4548173314976
752940-VAR:
752940-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cyanomethylenetrimethylphosphorane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2003)
Cyanomethylenetrimethylphosphorane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2003)
Cyanomethylenetrimethylphosphorane, a powerful reagent for the Wittig olefination of esters, lactones and imides
Tsunoda T, et al.
Tetrahedron Letters, 41(2), 235-237 (2000)
Junnan Tang et al.
Nature communications, 8, 13724-13724 (2017-01-04)
Stem cell therapy represents a promising strategy in regenerative medicine. However, cells need to be carefully preserved and processed before usage. In addition, cell transplantation carries immunogenicity and/or tumourigenicity risks. Mounting lines of evidence indicate that stem cells exert their
Siomara Hernandez et al.
Neuropharmacology, 179, 108264-108264 (2020-08-08)
Gulf War Illness (GWI) is a chronic multisymptom illness that includes gastrointestinal disorders. Although the exact etiology of GWI is unknown, exposure to the drug pyridostigmine bromide (PB) is considered a major factor. Exposure to PB drives enteric neuroinflammation, promotes