Merck
751065
Sigma-Aldrich
カリウム 1,4-ベンゾジオキサン-6-トリフルオロボラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7BF3KO2
分子量:
242.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
295-301 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7BF3O2.K/c10-9(11,12)6-1-2-7-8(5-6)14-4-3-13-7;/h1-2,5H,3-4H2;/q-1;+1
InChI Key
FDUUAYPJFVFISM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
751065-1G:
751065-VAR:
751065-BULK:
751065-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)