Merck
750980
Sigma-Aldrich
8-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrN2
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
70-75 °C
SMILES記法
Brc1cccn2ccnc12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-4-10-5-3-9-7(6)10/h1-5H
InChI Key
GCCVNNZARPFXES-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750980-BULK:
750980-VAR:
750980-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)