Merck
749745
Sigma-Aldrich
酸化インジウムスズ コートPET
surface resistivity 200 Ω/sq, L × W × thickness 1 ft × 1 ft × 5 mil, sheet
別名:
ITO-PET, ポリエチレンテレフタレートフィルム、ITOコート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In2O3 · (SnO2)x
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
sheet
表面抵抗
200 Ω/sq
L × W ×厚み
1 ft × 1 ft × 5 mil
SMILES記法
O=[In]O[In]=O.O=[Sn]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI Key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ITOコーティングは、簡単に剥がすことができる薄い透明膜で保護されています。
アプリケーション
ITO-PET may be used in fabricating flexible OLEDs. ITO/PET may be used as a reference anode in conventional flexible polymer based organic solar cells (OSCs).
特徴および利点
これらのポリエステルフィルム製品はスパッターITOからなり、ガラス基板と同様の透過率と耐性特性を示します。
物性
ITOコーティングの厚さは1000 Åです。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
749745-1EA:
749745-5EA:
749745-VAR:
749745-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modular mass spectrometric tool for analysis of composition and phosphorylation of protein complexes
Blethrow JD, et al.
PLoS ONE, 2(4), e358-e358 (2007)
Efficient and Flexible ITO-Free Organic Solar Cells Using Highly Conductive Polymer Anodes.
Na SI, et al.
Advanced Materials, 20(21), 4061-4067 (2008)
High-Performance Organic Light-Emitting Diodes Using ITO Anodes Grown on Plastic by Room-Temperature Ion-Assisted Deposition
Yang Y, et al.
Advanced Materials, 16(4), 321-324 (2004)
資料
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
酸化亜鉛(ZnO)を電子輸送層材料に用いた高効率逆構造型ポリマー太陽電池について解説します。
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
グラフェンは透明導電性電極の新たな材料として期待されており、カーボンナノチューブや銀ナノワイヤとともに注目されています。
すべて表示