Merck
700177
Sigma-Aldrich
酸化インジウム被覆PET
surface resistivity ≤10 Ω/sq, slide
別名:
IO-PET, テレフタル酸ポリエチレン膜、酸化インジウム被覆
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 PKG
¥57,900
¥57,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 PKG
¥57,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In2O3
分子量:
277.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥57,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
solid
表面抵抗
≤10 Ω/sq
L × W ×厚み
150 × 150 × 0.2 mm
SMILES記法
O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.3O
InChI Key
SHTGRZNPWBITMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
In2O3/Au/Ag被覆PET膜
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
700177-10PAK-PW:
700177-5PAK:
700177-BULK:
700177-5PAK-PW:
700177-VAR:
700177-10PAK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Professor Chen(南開大学、中国)とそのチームは、有機太陽電池の背後にあるこれまでの記録を塗り替える、17.3%の電力変換効率を達成した最近の戦略を説明しています。
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.