Merck
749346
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6BrClO3S
CAS番号:
分子量:
285.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
83-88 °C
官能基
bromo
SMILES記法
COc1ccc(cc1Br)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)8)13(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
749346-BULK:
749346-1G:
749346-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)