Merck
748749
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-ヨード-3-ピリジンカルボニトリル
97%
別名:
2-クロロ-3-シアノ-4-ヨードピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2ClIN2
CAS番号:
分子量:
264.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
142-147 °C
官能基
chloro
iodo
nitrile
SMILES記法
Clc1nccc(I)c1C#N
InChI
1S/C6H2ClIN2/c7-6-4(3-9)5(8)1-2-10-6/h1-2H
InChI Key
BQFOSZGLMPGGLY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
748749-500MG:4548174000236
748749-VAR:
748749-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)