Merck
748706
Sigma-Aldrich
2-メチルキノリン-6-ボロン酸MIDAエステル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H15BN2O4
分子量:
298.10
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
208-213 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc3nc(C)ccc3c2
InChI
1S/C15H15BN2O4/c1-10-3-4-11-7-12(5-6-13(11)17-10)16-21-14(19)8-18(2)9-15(20)22-16/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
XDZZRHJGLBVWIH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748706-1G:
748706-VAR:
748706-BULK:
748706-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)