Merck
748641
Sigma-Aldrich
フラン-3-ボロン酸MIDAエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10BNO5
分子量:
222.99
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
132-134 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccoc2
InChI
1S/C9H10BNO5/c1-11-4-8(12)15-10(16-9(13)5-11)7-2-3-14-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI Key
FKZKTGSSMZITRF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748641-VAR:
748641-5G:
748641-BULK:
748641-1G:
試験成績書(COA)