Merck
74814
Sigma-Aldrich
1,1,3,3,5,5,7,7-オクタメチルテトラシロキサン
technical, ≥85% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H26O3Si4
CAS番号:
分子量:
282.63
Beilstein:
1770063
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥85% (GC)
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)