Merck
747262
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), alkyne terminated
average Mn 2,000, PDI ≤1.3
別名:
Acetylene polyethyloxazoline 2kDa, Poly[((1-oxopropyl)imino)(1,2-ethanediyl)], α-2-propen-1-yl-ω-hydroxy-polymer, Polyethyloxazoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H3(C5H9NO)nOH
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
形状
powder
分子量
average Mn 2,000
転移温度
Tg 34 °C (onset)
PDI
≤1.3
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Polyoxazolines with alkyne end functional group can be covalently attached to azide groups through copper-mediated ligation. Polyoxazolines are a biocompatible; hydrophilic; amorphous alternatives to poly(ethylene glycol).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
747262-VAR:
747262-BULK:
747262-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
オキサゾリンの構造および機能は多様であり、その重合反応は高度に制御可能であることから、次世代のドラッグデリバリーシステムの開発において非常に魅力的なプラットフォームです。
関連コンテンツ
ポリオキサゾリンは 生体適合性、ステルス性、多分散度の低さといった性質を維持したまま、高い安定性を示すことや、高度な機能化が可能な点でPEGより優れたポリマーです。