Merck
744565
Sigma-Aldrich
Palladium acetate 2-mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
別名:
PhosphonicS SEM2Pd
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
標識化の程度
0.1-0.4 mmol/g loading
粒径
≥45 μm (95%)
アプリケーション
Silica Supported Cross-Coupling Catalyst
アナリシスノート
palladium: detected
法的情報
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
744565-5G:
744565-25G:
744565-VAR:
744565-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. C. Sullivan; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 273, 298-298 (2007)
Al-Hashimi, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 278, 160-160 (2007)