Merck
744344
Sigma-Aldrich
(S,S)-Bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-dione
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O2
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -4.3±0.2°, c = 2 in chloroform
SMILES記法
O=C1C[C@@H]2C[C@H]1CC2=O
InChI
1S/C7H8O2/c8-6-2-4-1-5(6)3-7(4)9/h4-5H,1-3H2/t4-,5-/m0/s1
InChI Key
RVFBNLMXCXFOET-WHFBIAKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
744344-BULK:
744344-VAR:
744344-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)