蒸気密度
3.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 24.4 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
995 °F
品質
Arxada quality
expl. lim.
8.6 %
メーカー/製品名
Arxada AG
不純物
≤0.1% water
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
密度
0.942-0.946 at 20 °C
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccn1
InChI
1S/C6H7N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI Key
BSKHPKMHTQYZBB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
743615-BULK:
743615-25KG:
743615-180KG:
743615-VAR:
743615-1KG:
試験成績書(COA)