Merck
742341
Sigma-Aldrich
1-(アジドメチル)-4-クロロベンゼン 溶液
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (GC)
別名:
p-クロロベンジルアジド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClN3
CAS番号:
分子量:
167.60
Beilstein:
2441922
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
solution
濃度
~0.5 M in dichloromethane
不純物
≤2.0% water
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChI Key
JMTPIENQTKMREN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
742341-10ML:
742341-VAR:
742341-BULK:
742341-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)