About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N2
CAS番号:
分子量:
140.23
Beilstein:
5376257
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
742155-2G:
742155-VAR:
742155-BULK:
742155-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)