Merck
741310
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
96%
別名:
6-Bromo-3-(dimethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4BrF2N
CAS番号:
分子量:
208.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
mp
25-30 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChI Key
QUHDJDVFZSVUOH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741310-BULK:
741310-VAR:
741310-1G:
試験成績書(COA)