Merck
740551
Sigma-Aldrich
1α,25-ジヒドロキシビタミンD3(6,19,19-d3) 溶液
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 96% (CP)
別名:
1α,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール(6,19,19-d3) 溶液, カルシトリオール(6,19,19-d3) 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D3H41O3
CAS番号:
分子量:
419.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
96% (CP)
フォーム
solution
濃度
5 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
mp
-144.0 °C
アプリケーション
detection
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]/C([2H])=C1[C@@H](O)C[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1/i2D2,11D
InChI Key
GMRQFYUYWCNGIN-POLIPXRRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3] is also known as calcitriol. It is known to monitor calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.[1][2]
1α,25-dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
アプリケーション
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples by mass spectrometry (MS).
包装
1 mL in ampule
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
740551-1ML-PW:
740551-1ML:
740551-VAR:
740551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The emerging role of vitamin D3 in women?s health
Khadilkar, SS
Journal of Obstetrics and Gynaecology of India, 63(2), 147?150-147?150 (2013)
Janaina S Martins et al.
Endocrinology, 160(10), 2204-2214 (2019-06-27)
Phosphate homeostasis is critical for many cellular processes and is tightly regulated. The sodium-dependent phosphate cotransporter, NaPi2a, is the major regulator of urinary phosphate reabsorption in the renal proximal tubule. Its activity is dependent upon its brush border localization that
Vitamin D3: a helpful immuno-modulator
Di R, et al.
Immunology, 134(2), 123-139 (2011)