Merck
739758
Sigma-Aldrich
2-ヨード-3-メチルピリジン
97%
別名:
2-ヨード-3-ピコリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6IN
CAS番号:
分子量:
219.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.627
密度
1.827 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cccnc1I
InChI
1S/C6H6IN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
InChI Key
PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739758-BULK:
739758-1G:4548173999609
739758-VAR:
739758-5G:4548173999616