Merck
739499
Sigma-Aldrich
1-メチル-5-(トリブチルスタンニル)-1H-ピラゾール
97%
別名:
(1-メチル-1H-ピラゾール-5-イル)トリブチルスタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32N2Sn
CAS番号:
分子量:
371.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
liquid
密度
1.160 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccnn1C
InChI
1S/C4H5N2.3C4H9.Sn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
InChI Key
MEFBHJAGBFBLEH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739499-1G:4548173318899
739499-VAR:
739499-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)