Merck
738999
Sigma-Aldrich
イソオクチル トリメトキシシラン、異性体混合物
97%
別名:
2,4,4-トリメチルペンチルトリメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,800
100 G
¥36,500
¥10,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,800
100 G
¥36,500
About This Item
化学式:
C8H17Si(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
234.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
¥10,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.416
密度
0.901 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F
引火点(℃)
52 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
738999-25G:
738999-BULK:
738999-100G:
738999-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)