Merck
738840
Sigma-Aldrich
2-(アミノメチル)イミダゾール 二塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7N3 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
170.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
234-241 °C
SMILES記法
Cl.Cl.NCc1ncc[nH]1
InChI
1S/C4H7N3.2ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;;/h1-2H,3,5H2,(H,6,7);2*1H
InChI Key
KYUDBQDDNKPSIC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738840-BULK:
738840-VAR:
738840-1G:
試験成績書(COA)