Merck
738425
Sigma-Aldrich
Potassium 3-methoxyphenyltrifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3COC6H4BF3 ·K
CAS番号:
分子量:
214.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
178-183 °C
SMILES記法
[K+].COc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
InChI Key
GKDCWEPJOSDGHY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738425-BULK:
738425-5G:
738425-VAR:
738425-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)