Merck
738166
Sigma-Aldrich
N,N-ジイソプロピル-P,P-ジフェニルホスフィンアミド
97%
別名:
N,N-ジイソプロピル-P,P-ジフェニルホスフィニクアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H24NOP
CAS番号:
分子量:
301.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
mp
117-122 °C
官能基
phosphoramide
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H24NOP/c1-15(2)19(16(3)4)21(20,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18/h5-16H,1-4H3
InChI Key
DOUWMTROIMIUBU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
738166-BULK:
738166-VAR:
738166-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)