Merck
736988
Sigma-Aldrich
1-アミノ-1-(ヒドロキシエチル)シクロヘキサン
97%
別名:
1-アミノ-1-シクロヘキサンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,200
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15NO
CAS番号:
分子量:
129.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
34-38 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
NC1(CO)CCCCC1
InChI
1S/C7H15NO/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-6,8H2
InChI Key
VDPLLINNMXFNQX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736988-BULK:
736988-VAR:
736988-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)