Merck
736643
Sigma-Aldrich
2,6-ビス[(ジ-tert-ブチルホスフィノ)メチル]ピリジン 銀(I) テトラフルオロボラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H43AgBF4NP2
CAS番号:
分子量:
590.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: silver
reagent type: catalyst
mp
272-277 °C
SMILES記法
[Ag+].F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2.Ag.BF4/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12;;2-1(3,4)5/h13-15H,16-17H2,1-12H3;;/q;+1;-1
InChI Key
MHUQMBQVIZYFEM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
736643-1G:4548173308258
736643-BULK:
736643-VAR:
736643-250MG:4548173308265
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)