Merck
736317
Sigma-Aldrich
テトラクロロガリウム酸リチウム
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiGaCl4
CAS番号:
分子量:
218.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
beads
粒径
−10 mesh
mp
175 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].Cl[Ga-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ga.Li/h4*1H;;/q;;;;+3;+1/p-4
InChI Key
KMBVSAMILLNTNQ-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
736317-5G-PW:
736317-VAR:
736317-5G:
736317-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Russell, P. G.; Reddy, T. B.
Proc. 37th Power Sources Conf., 365-365 (1996)
West, W. C.; Shevade, A.; Soler, J.; Kulleck, J.; Smart, M.
Journal of the Electrochemical Society, 157, A571-A571 (2010)