アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
76-81 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C(C)SC(=S)N(C)c1ccncc1
InChI
1S/C11H14N2O2S2/c1-8(10(14)15-3)17-11(16)13(2)9-4-6-12-7-5-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
LOGGAKBRSDSFSB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
735639-BULK:
735639-1G:
735639-5G:
735639-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
シグマアルドリッチより販売している切り替え可能なRAFT剤のご紹介です。RAFT剤のプロトン化・脱プロトン化によって、より簡便にブロック共重合体の精密合成が可能になります。
Universal (Switchable) RAFT agents allow for the polymerization of both less activated and more activated monomers and are ideal for the synthesis of well-defined block copolymers.
RAFT polymerization uses commercial agents to control polymer properties without cytotoxic heavy metals like ATRP.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。