Merck
734780
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-ヨードピリジン
97%
別名:
3-ヨード-4-アミノピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5IN2
CAS番号:
分子量:
220.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
95-100 °C
SMILES記法
Nc1ccncc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-3-8-2-1-5(4)7/h1-3H,(H2,7,8)
InChI Key
ZGOCEDVVZKFHSY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734780-BULK:
734780-VAR:
734780-1G:4548173999500
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)