Merck
734713
Sigma-Aldrich
2-ヨードピリジン-4-カルボニトリル
95%
別名:
2-ヨード-4-シアノピリジン, 2-ヨードイソニコチノニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3IN2
CAS番号:
分子量:
230.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
76-81 °C
SMILES記法
Ic1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3IN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChI Key
RAMAPMJJBMFFEI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734713-1G:4548173336886
734713-VAR:
734713-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)