Merck
73467
Sigma-Aldrich
(SP,S'P)-1,1'-ビス{ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィノ}-2,2'-ビス[(R-α-(ジメチルアミノ)ベンジル]フェロセン
≥97%
別名:
(1R,1'R)-1,1'-ビス[ビス[3,5-ビス(トリフルオロメチル)フェニル]ホスフィノ]-2,2'-ビス[(R)-(ジメチルアミノ)フェニルメチル]フェロセン (acc to CAS)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C60H42F24FeN2P2
CAS番号:
分子量:
1364.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
光学純度
ee: ≥99%
SMILES記法
[Fe].CN(C)[C@@H]([C]1[CH][CH][CH][C]1P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4ccccc4.CN(C)[C@@H]([C]5[CH][CH][CH][C]5P(c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c7cc(cc(c7)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c8ccccc8
InChI
1S/2C30H21F12NP.Fe/c2*1-43(2)26(17-7-4-3-5-8-17)24-9-6-10-25(24)44(22-13-18(27(31,32)33)11-19(14-22)28(34,35)36)23-15-20(29(37,38)39)12-21(16-23)30(40,41)42;/h2*3-16,26H,1-2H3;/t2*26-;/m11./s1
InChI Key
PYLZWHGISWCHOW-PMIUFOJNSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
73467-VAR:
73467-5G:
73467-100MG:
73467-BULK:
73467-500MG:
73467-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)