Merck
734454
Sigma-Aldrich
チオフェン-3-カルボニル・クロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClOS
CAS番号:
分子量:
146.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
51-54 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H3ClOS/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3H
InChI Key
QTWBEVAYYDZLQL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F
引火点(℃)
51 °C
適用法令
Jan Code
734454-VAR:
734454-5G:
734454-1G:
734454-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)