Merck
734284
Sigma-Aldrich
4-ブロモイソインドリン 塩酸塩
95%
別名:
4-ブロモ-1H-イソインドリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8BrN · HCl
CAS番号:
分子量:
234.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
形状
solid
mp
269-274 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Brc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8BrN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
InChI Key
FQHLHVFOJBANKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734284-VAR:
734284-BULK:
734284-1G:
試験成績書(COA)