Merck
733873
Sigma-Aldrich
アルジカルブ(N-メチル-13C,d3 カルバモイル-13C) スルホン
≥98 atom %, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C5D3H11N2O4S
CAS番号:
分子量:
227.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
InChI Key
YRRKLBAKDXSTNC-FONWFMSDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
733873-5MG-PW:
733873-VAR:
733873-1MG:
733873-25MG-PW:
733873-5MG:
733873-10MG:
733873-25MG:
733873-BULK:
733873-10MG-PW:
733873-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)