スキップする
733792
リン酸トリフェニル 溶液
suitable for NMR (reference standard), 0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 10 mm × 8 in.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
(C6H5O)3PO
分子量:
326.28
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12190000
MDL number:
Form:
solution
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
solution
Quality Segment
concentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
10 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
31P感度
Preparation Note
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under リン酸トリフェニル 溶液
ピクトグラム
FlameExclamation mark
注意喚起語
Danger
標的臓器
Central nervous system
supp_hazards
保管分類
3 - Flammable liquids
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
-2.2 °F
引火点(°C)
-19 °C
ハザードコード
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED HH 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第一石油類 + 危険等級II + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)