Merck
733695
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリフルオロ-2-(トリフルオロメチル)-2-ヒドロキシ-4-メチル-5-ペンチルメタクリラート
>97%
別名:
5,5,5-Trifluoro-4-hydroxy-2-methyl-4-(trifluoromethyl)pentyl methacrylate, HFA monomer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14F6O3
CAS番号:
分子量:
308.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
>97%
フォーム
liquid
密度
1.302 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC(COC(=O)C(C)=C)CC(O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H14F6O3/c1-6(2)8(18)20-5-7(3)4-9(19,10(12,13)14)11(15,16)17/h7,19H,1,4-5H2,2-3H3
InChI Key
WNAVFWSIXYHORQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
733695-1G:
733695-VAR:
733695-BULK:
733695-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)