Merck
733571
Sigma-Aldrich
3-メトキシベンズアミドオキシム
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N2O2
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
104-108 °C
SMILES記法
COc1cccc(c1)C(N)=NO
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI Key
CEHMGZTZNNEADY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
733571-BULK:
733571-1G:
733571-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)