Merck
732974
Sigma-Aldrich
メチル-6-フルオロクロモン-2-カルボキシラート
別名:
6-フルオロクロモン-2-カルボン酸メチルエステル, メチル-6-フルオロ-4-オキソ-4H-クロメン-2-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7FO4
CAS番号:
分子量:
222.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
137-143 °C
SMILES記法
COC(=O)C1=CC(=O)c2cc(F)ccc2O1
InChI
1S/C11H7FO4/c1-15-11(14)10-5-8(13)7-4-6(12)2-3-9(7)16-10/h2-5H,1H3
InChI Key
IWYHARNYXQFPOB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732974-VAR:
732974-250MG:
732974-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)