Merck
732907
Sigma-Aldrich
3,7-ジブロモクロモン
別名:
3,7-ジブロモ-4H-クロメン-4-オン, 3,7-ジブロモ-4H-ベンゾピラン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4Br2O2
CAS番号:
分子量:
303.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
140-146 °C
SMILES記法
Brc1ccc2C(=O)C(Br)=COc2c1
InChI
1S/C9H4Br2O2/c10-5-1-2-6-8(3-5)13-4-7(11)9(6)12/h1-4H
InChI Key
VRJRKKZNBPQORR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
732907-VAR:
732907-250MG:
732907-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)