Merck
732869
Sigma-Aldrich
6-クロロ-3-ヨードクロモン
別名:
6-クロロ-3-ヨード-4H-クロメン-4-オン, 6-クロロ-3-ヨード-4H-ベンゾピラン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4ClIO2
CAS番号:
分子量:
306.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
141-147 °C
SMILES記法
Clc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4ClIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
InChI Key
GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
732869-250MG:4548173999418
732869-VAR:
732869-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)