Merck
731889
Sigma-Aldrich
1-ベンジル-3-メチル-1H-ピラゾール-5-カルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H12N2O2
CAS番号:
分子量:
216.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
153-158 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C(O)=O)n(Cc2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-7-11(12(15)16)14(13-9)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
JJADNHRPPVETTB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731889-1G:
731889-VAR:
731889-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)