Merck
731331
Sigma-Aldrich
ニッケル(II)トリフルオロメタンスルホン酸
96%
別名:
ニッケルトリフレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2F6NiO6S2
CAS番号:
分子量:
356.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
solid
反応適合性
core: nickel
reagent type: catalyst
mp
100-106 °C
SMILES記法
[Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ni/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
InChI Key
KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
731331-BULK:
731331-1G:4548173304625
731331-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)